Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Analog-adjustable Bottletop Dispensers
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15429032 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Noggrannhet:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
0,5 % (500μl)
0,6 % (6μl)
Inkluderar:
Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare med lock, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Ökar:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15429032
Brand: BRAND™ 4600131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Analog Bottletop Dispensers har en design med flytande kolv för drift med låg kraft och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för allmänna dispenseringstillämpningar.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa GLP-riktlinjerna
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
  • 360°vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vändas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (25μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Rött
Densitet Up to 2.2 g/cm3
Beskrivning Med återföringsventil
Kanaler 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av aggressiva reagens, inklusive koncentrerade baser och syror som H3PO4, H2SO4 (förutom t.ex. HCl, HNO3 och HF), saltlösningar, såväl som många organiska lösningsmedel
Inkluderar Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Ökar 0,1 ml
Precision 0.1% (5 μL)
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Ångtryck Up to 600 mbar
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s
Garanti 2 Year