Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att följa GLP-riktlinjerna
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
- 360°vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vändas mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- DE-M-märkning
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5 % (125μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Gult |
| Densitet | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beskrivning | Utan återföringsventil |
| Kanaler | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Visa mer |