Learn More
Beschreibung
Includes
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers har en design med flytande kolv för drift med låg kraft och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för g
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Easy Calibration Teknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
- 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- DE-M-märkning
Warranty
Ett år
Spezifikation
Spezifikation
| Noggrannhet | 0,5 % (10 μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certifieringar: ISO 9001 |
| Färg | Grå/Röd |
| Densitet | Upp till 2,2 g/cm3 |
| Beskrivning | Utan återföringsventil |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 2 ml |
| Visa | Digital |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.