Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers
Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0.005 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Noggrannhet:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
0,6 % (6μl)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers har en design med flytande kolv för drift med låg kraft och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för g
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Enkel kalibreringsteknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att följa GLP-riktlinjerna
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
- 360°vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vändas mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- DE-M-märkning
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5 % (25μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Certifikat och efterlevnad | Certifieringar: ISO 9001 |
| Färg | Rött |
| Densitet | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beskrivning | Med återföringsventil |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml |
| Visa | Digital |
| Visa mer |