Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers
Produktkod. 15488073 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0,005 ml
0,01 ml
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
Noggrannhet:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
0,6 % (6μl)
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet Förpackningsstorlek
15488073 Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 2,5 till 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125μl) Varje
15408073 Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 till 1 ml 0,005 ml 0,6 % (6μl) Varje
15428073 Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 till 2 ml 0,01 ml 0,5 % (10 μl) Varje
15448073 Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,5 till 5 ml 0,02 ml 0,5 % (25μl) Varje
15468073 Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 till 10 ml 0,05 ml 0,5 % (50μl) Varje
15408083 Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 5 till 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250μl) Varje
15478063 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,1 till 1 ml 0,005 ml 0,6 % (6μl) Varje
15418073 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,2 till 2 ml 0,01 ml 0,5 % (10 μl) Varje
15438073 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,5 till 5 ml 0,02 ml 0,5 % (25μl) Varje
15458073 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 till 10 ml 0,05 ml 0,5 % (50μl) Varje
15478073 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 2,5 till 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125μl) Varje
15498073 Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) 5 till 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250μl) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 15488073 Supplier BRAND™ Supplier No. 4600351
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
View all promotions
Beräknad leverans: 15-10-2026
Add to basket
Includes
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Digital Bottlelock Dispensers har en 'flytande kolv'-design för låg kraftdrift och utan slitage. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer.
Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers har en design med flytande kolv för drift med låg kraft och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för g
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Easy Calibration Teknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
  • 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • DE-M-märkning
Warranty
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet 0,5 % (125μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certifieringar: ISO 9001
Färg Grå/Röd
Densitet Upp till 2,2 g/cm3
Beskrivning Med återföringsventil
Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml
Visa Digital
För användning med (applikation) Dispensering av aggressiva reagens, inklusive koncentrerade baser och syror som H3PO4, H2SO4 (förutom t.ex. HCl, HNO3 och HF), saltlösningar, såväl som många organiska lösningsmedel
Inkluderar Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Ökar 0,1 ml
Precision 0,1 % (25 μl)
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s