Läs mer
Descripción
Includes
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att efterleva GLP riktlinjer
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
- 360° vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vända sig mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- Digitala och analoga justerbara modeller
- DE-M-märkning
Garantía
Ett år
Especificaciones
Especificaciones
| Noggrannhet | 0,5 % (50μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Rött |
| Densitet | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beskrivning | Utan återföringsventil |
| Kanaler | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?