Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Dispensrar med fast volym på flaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15468053 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Noggrannhet:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (50μl)
0,6 % (6μl)
Inkluderar:
Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Unit Size:
Varje
Product Code. 15468053
Brand: BRAND™ 4600220
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
De Dispensette™ S Fixed Volume Bottletop Dispensers har en flytande kolvdesign för låg kraftdrift och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för allmänna dispenseringstillämpningar.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att efterleva GLP riktlinjer
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
  • 360° vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vända sig mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • Digitala och analoga justerbara modeller
  • DE-M-märkning
Warranty
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet 0,5 % (10 μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Rött
Densitet Up to 2.2 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volym (metrisk) 2 ml
Visa None
För användning med (applikation) Dispensering av aggressiva reagens, inklusive koncentrerade baser och syror som H3PO4, H2SO4 (förutom t.ex. HCl, HNO3 och HF), saltlösningar, såväl som många organiska lösningsmedel
Inkluderar Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Precision 0.1% (2 μL)
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Ångtryck Up to 600 mbar
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s
Garanti 2 Year