Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digital Bottletop Dispensers
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15437371 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
Noggrannhet:
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
Inkluderar:
Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet Inkluderar Förpackningsstorlek
15437371 5 till 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250μl) Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) Varje
15458093 0,5 till 5 ml 0,02 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15478093 1 till 10 ml 0,05 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15497361 2,5 till 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125μl) Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) Varje
15448093 0,5 till 5 ml 0,02 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15468093 1 till 10 ml 0,05 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15488093 2,5 till 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) Varje
15498093 5 till 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15437371 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4630361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7885.00 SEK
    6867.04 SEK / Paket med 1
    Save 1017.96 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Digital Organic Bottlelock Dispensers har en 'flytande kolv'-design för låg kraftdrift och inga slitande delar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
  • 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • Enkel kalibreringsteknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (250μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certifieringar: ISO 9001
Färg Grå/Gul
Densitet Upp till 2,2 g/cm3
Beskrivning Med återföringsventil
Volym (metrisk) 5 till 50 ml
Visa Digital
För användning med (applikation) För dispensering av organiska lösningsmedel, inklusive klorerade och fluorerade kolväten (t.ex. triklorfluoretan och diklormetan), syror som koncentrerad HCl och HNO3 (utom HF), trifluorättiksyra (TFA), tetrahydrofuran (THF) och peroxider
Inkluderar Dispensette S-flasklocksautomat, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Ökar 0,2 ml
Precision 0,1 % (50 μl)
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s