Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digital Bottletop Dispensers
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
Noggrannhet:
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
Inkluderar:
Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare med lock, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Includes
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att följa GLP-riktlinjerna
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
- 360°vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vändas mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- Enkel kalibreringsteknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
- DE-M-märkning
Services
Ett år
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 0,5 % (25μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Certifikat och efterlevnad | Certifieringar: ISO 9001 |
| Färg | Gult |
| Densitet | Up to 2.2 g/cm3 |
| Beskrivning | Utan återföringsventil |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml |
| Visa | Digital |
| Show More |