Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digital Bottletop Dispensers
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7070750 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
Noggrannhet:
0,5 % (125μl)
0,5 % (25μl)
0,5 % (250μl)
0,5 % (50μl)
Inkluderar:
Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare med lock, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S flaskhållare, en gängad flaskadapter GL 45, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 32-33, GL38, S40)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15458093
Brand: BRAND™ 4630331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Digital Organic Bottletop Dispensers har en design med flytande kolv för drift med låg kraft och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för dispensering av organiska lösningsmedel, koncentrerade syror och peroxider.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa GLP-riktlinjerna
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
  • 360°vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vändas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • Enkel kalibreringsteknik för kalibreringsjustering på några sekunder utan verktyg
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (25μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Certifikat och efterlevnad Certifieringar: ISO 9001
Färg Gult
Densitet Up to 2.2 g/cm3
Beskrivning Med återföringsventil
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Visa Digital
För användning med (applikation) För dispensering av organiska lösningsmedel, inklusive klorerade och fluorerade kolväten (t.ex. triklorfluoretan och diklormetan), syror som koncentrerad HCl och HNO3 (utom HF), trifluorättiksyra (TFA), tetrahydrofuran (THF) och peroxider
Inkluderar Dispensette S flaskhållare med kork, en GL 45 gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, recirkulationsventil med ett valfritt recirkulationsrör, ett monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Ökar 0,02 ml
Precision 0.1% (5μL)
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s