Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Organiska dispensrar med fast volym på flaska
Produktkod. 15408093 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
Noggrannhet:
0,5 % (25μl)
0,5 % (50μl)
Inkluderar:
Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Noggrannhet Inkluderar Förpackningsstorlek
15408093 5 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15418093 5 ml 0,5 % (25μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15438093 10 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksdispenser, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsventil med valfritt recirkulationsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
15428093 10 ml 0,5 % (50μl) Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15408093 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4630230
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette™ S Organic Fixed Volume Bottlelock Dispensers har en 'flytande kolv'-design för låg kraftdrift och utan slitage på delar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
  • 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • Digitala och analogt justerbara modeller
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (25μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Grå/Gul
Densitet Upp till 2,2 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Borsilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE
Volym (metrisk) 5 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av organiska lösningsmedel, inklusive klorerade och fluorerade kolväten (t.ex. triklorfluoretan och diklormetan), syror som koncentrerad HCl och HNO3 (utom HF), trifluorättiksyra (TFA), tetrahydrofuran (THF) och peroxider
Inkluderar Dispensette S-flasklocksbehållare, en GL 45-gängad flaskadapter, DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, monteringsverktyg och polypropenadaptrar (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Precision 0,1 % (5 μl)
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 600 mbar
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s
Garanti 2 år