Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Organiska dispensrar med fast volym på flaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15428093 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Noggrannhet:
0,5 % (25μl)
0,5 % (50μl)
Inkluderar:
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15428093
Brand: BRAND™ 4630240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
De Dispensette™ S Organic Fixed Volume Bottletop Dispensers har en flytande kolvdesign för lågkraftsdrift och inga slitdelar. Optimerade flödeskanaler gör dispensering och priming ännu enklare, särskilt i instrument med stora volymer. Utformad för dispensering av organiska lösningsmedel, koncentrerade syror och peroxider.
  • Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
  • Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
  • Enkel priming med optimerade flödeskanaler
  • Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
  • Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
  • Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
  • Lätt att kalibrera och justera för att efterleva GLP riktlinjer
  • Lätt att demontera för rengöring
  • Utbytbar påfyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låses när utloppsröret inte är monterat)
  • 360° vridbart ventilblock gör att flasketiketten kan vända sig mot användaren
  • Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
  • Digitala och analoga justerbara modeller
  • DE-M-märkning
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (50μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Gult
Densitet Up to 2.2 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volym (metrisk) 10 mL
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av organiska lösningsmedel, inklusive klorerade och fluorerade kolväten (t.ex. triklorfluoretan och diklormetan), syror som koncentrerad HCl och HNO3 (utom HF), trifluorättiksyra (TFA), tetrahydrofuran (THF) och peroxider
Inkluderar Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Precision 0.1% (10μL)
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Ångtryck Up to 600 mbar
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s
Garanti 2 Year