Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, polypropenadaptrar, teleskopiskt påfyllningsrör, återföringsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
- Nytt utloppsrör, med eller utan återföringsventil
- Nytt ventilsystem - inga ytterligare tätningsringar krävs, underlättar rengöring och förberedelser för autoklavering
- Enkel priming med optimerade flödeskanaler
- Mindre dispenseringskraft - speciellt med instrument med stor volym
- Säker volyminställning med internt bågat spår (analogt justerbara instrument)
- Vridbart skruvlock - stör inte dispenseringen
- Lätt att kalibrera och justera för att följa riktlinjerna GLP
- Lätt att demontera för rengöring
- Utbytbar fyllnings- och utloppsventil med säkerhetslampa (låser när utloppsröret inte är monterat)
- 360 graders° roterbart ventilblock gör att flasketiketten kan användas mot användaren
- Teleskopiskt påfyllningsrör anpassas enkelt till olika flaskstorlekar
- Digitala och analogt justerbara modeller
- DE-M-märkning
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5 % (50μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Grå/Gul |
| Densitet | Upp till 2,2 g/cm3 |
| Beskrivning | Med återföringsventil |
| Kanaler | 1 |
| Material | Borsilikatglas, Keramisk, ETFE, PFA, PTFE |
| Visa mer |