Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog-justerbara flaskdispensrar
Produktkod. 15408103 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Dispensette S flasklocksdispenser (för GL 45 gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsrör (tillval), monteringsverktyg och skoddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE)
Dispensette S-flasklocksdispenser (för GL 45-gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, monteringsverktyg och boddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE))
Material:
Platina Iridium ventilfjäder
Tantalventilfjäder
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Material Förpackningsstorlek
15408103 Dispensette S-flasklocksdispenser (för GL 45-gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, monteringsverktyg och boddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE)) Platina Iridium ventilfjäder Varje
15428103 Dispensette S-flasklocksdispenser (för GL 45-gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, monteringsverktyg och boddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE)) Tantalventilfjäder Varje
15418103 Dispensette S flasklocksdispenser (för GL 45 gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsrör (tillval), monteringsverktyg och skoddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE) Platina Iridium ventilfjäder Varje
15438103 Dispensette S flasklocksdispenser (för GL 45 gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopfyllningsrör, recirkulationsrör (tillval), monteringsverktyg och skoddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE) Tantalventilfjäder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15408103 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4640040
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, ETFE- och PTFE-adaptrar (GL28, GL32, S40), teleskoperande påfyllningsrör, återcirkulationsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
Dispensette S Trace Analysis flaskdispensern är för exakt volymdosering av högrenhetsmedier för spåranalys.
  • Vätskevägskomponenter innehåller endast material med högst renhet, såsom fluoropplaster och safir
  • Enkelt att montera utloppsrör finns med eller utan integrerad recirkulationsventil
  • Designad utan extra tätningsringar för enkel rengöring och underhåll
  • Utbytbar utloppsventil med säkerhetsventil
  • Olivformad fyllningsventil för fastare fäste på fyllnadsrör
  • Förbättrad flödesteknik resulterar i snabbare grundning
  • Scalloped spår för säker volyminställning på analoga dispensers
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 % (50 μl)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Grå
Densitet Upp till 3,8 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Platina Iridium ventilfjäder
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av syror, baser och väteperoxid i volymintervallet från 1 till 10 ml
Inkluderar Dispensette S-flasklocksdispenser (för GL 45-gängade flaskor), DE-M-märkning, prestandacertifikat, teleskopiskt fyllningsrör, monteringsverktyg och boddeladaptrar GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) och S40 (PTFE))
Ökar 0.2 mL
Precision 0,1 % (10 μl)
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 600 mbar
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s
Garanti 2 år