Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, ETFE- och PTFE-adaptrar (GL28, GL32, S40), teleskoperande påfyllningsrör, återcirkulationsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
- Vätskevägskomponenter innehåller endast material med högst renhet, såsom fluoropplaster och safir
- Enkelt att montera utloppsrör finns med eller utan integrerad recirkulationsventil
- Designad utan extra tätningsringar för enkel rengöring och underhåll
- Utbytbar utloppsventil med säkerhetsventil
- Olivformad fyllningsventil för fastare fäste på fyllnadsrör
- Förbättrad flödesteknik resulterar i snabbare grundning
- Scalloped spår för säker volyminställning på analoga dispensers
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5 % (50 μl) |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Grå |
| Densitet | Upp till 3,8 g/cm3 |
| Beskrivning | Med återföringsventil |
| Kanaler | 1 |
| Material | Tantalventilfjäder |
| Visa mer |