Läs mer
Interscience™ Dispenseringsenhet för spädare
Produktkod. 16322236
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Produktkod. För användning med (utrustning)
16322236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Produktkod. 16322236 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 513043
Beräknad leverans: 28-01-2027
Setet innehåller delar som krävs för dispensering med spädare.
Innehåller:
  • Set med silikonslangar med innerdiameter 6,4 mm
  • GL45 skruvlock
  • Rörvikt
  • Munstycke
  • Filtrera
Specifikationer
Produkttyp Dispenseringsslang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lägga till dispenseringsenhet till dilutor
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite