Beskrivning
Enkelt att komma åt dina labbmaterial, även med handskbeklädda händer! Idealiskt för att förvara många olika laboratorieartiklar, inklusive mikrocentrifugrör.
Ergonomiskt utformad
- Stora, vinklade öppningar
- Överdimensionerad läpp
- Locket förblir öppet när det lutas bakåt
- Inkluderar en avtagbar avdelare för fack
Perfekt för bänk- och väggmonterad användning
- Halkfria gummifötter
- Förborrade hål och inkluderade skruvar för väggmontering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utmatningskärl |
| Material | Akryl |
| Färg | Neongrön |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 180 x 155 x 165 mm |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Bredd (metrisk) | 155 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |