Läs mer
Fisherbrand™ Enkel utmatningsfack för bänkskiva
Produktkod. 11314065 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Neonblått
Mått (L x B x H):
155 x 155 x 170 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11314065 Neonblått 155 x 155 x 170 mm Varje
1 options
Produktkod. 11314065
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få tillgång till ditt labbmaterial med lätthet, även med handskar. Benchtop Single Dispensing Bin är ergonomiskt utformad med en stor, vinklad öppning och en överdimensionerad läpp.
Kom lätt åt ditt labbmaterial, även med handskar. Idealisk för att hålla många olika laboratorieartiklar inklusive mikrocentrifugrör.
Ergonomiskt utformad:
  • Stora, vinklade öppningar.
  • Överdimensionerad läpp.
  • Locket förblir öppet när det lutas bakåt.
Idealisk för bänk- och väggmonterad användning:
  • Halkfria gummifötter.
  • Förborrade hål och medföljande skruvar för väggmontage.
Specifikationer
Typ Utmatningskärl
Material PMMA
Färg Neonblått
Form Halvcirkelformig
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 155 x 155 x 170 mm
Längd (engelska) 6,1 tum
Längd (metrisk) 155 mm
Bredd (metrisk) 155 mm
Höjd (metrisk) 170 mm