Läs mer
asecos™ Utmatningsburk
Produktkod. 17816496 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17816496 2 l
17836446 5 l
17856546 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17816496 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 36487
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dispenseringsburken möjliggör säker, ren och bekväm dispensering av vätskor på arbetsplatsen.
  • Beständiga, kemiskt stabila och UV-stabila behållare
  • Inkl. 2 påskruvade uttag i olika storlekar
  • 18 etiketter i 9 signalfärger och en flerspråkig säkerhetsetikett för innehållsmärkning enligt GHS
  • Med stabila handtag för ergonomisk hantering
Specifikationer
Produkttyp Fyller burken
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) Säker, ren och bekväm utdelning av vätskor på arbetsplatsen
Material Polyeten
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Höjd (engelska) 12,44 tum.
Höjd (metrisk) 316.00 mm
Vikt (engelska) 1.76 lb.
Vikt (metrisk) 0.8 kg