Läs mer
Honeywell™ Dispenseringssystem och diprör
Produktkod. 16871210
Change view
För användning med (utrustning):
För 18 L fat utan dopprör
Kapacitet (metrisk):
18 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kapacitet (metrisk)
16871210 För 18 L fat utan dopprör 18 l
16881210 - -
16891210 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16871210 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 89857H1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00 SEK
    3344.30 SEK / Paket med 1
    Save 100.70 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Dispenseringssystem och dopprör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillbehör för returbehållare
Kapacitet (metrisk) 18 l
För användning med (utrustning) För 18 L fat utan dopprör
Kvantitet 1
Vikt (metrisk) 0.675 Kg