Läs mer
Honeywell™ Dispenseringssystem och diprör
Produktkod. p-7230407 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
För användning med (utrustning):
200 l fat utan dopprör
45 l fat utan dopprör
För 18 L fat utan dopprör
Kapacitet (metrisk):
18 l
45 l
200 l
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 16871210
Brand: Honeywell™ 89857H1EA
Bara null kvar
Dispenseringssystem och dopprör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillbehör för returbehållare
Kapacitet (metrisk) 18 l
För användning med (utrustning) För 18 L fat utan dopprör
Kvantitet 1
Vikt (metrisk) 0.675 Kg