Läs mer
Gilson DISPENSMAN™ Dispenser på flaska
Produktkod. 17760938 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17760938 10 ml
17740938 2,5 ml
17750938 5 ml
17770938 25 ml
17780938 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17760938 Leverantör Gilson Leverantörsnummer F110103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4605.00 SEK
    4498.46 SEK / Paket med 1
    Save 106.54 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Använd denna dispenser med flaska för bekväm, säker och exakt leverans av vanliga laboratorielösningar och lösningsmedel.
  • Exakt och reproducerbar dispensering: Dispensera snabbt och enkelt precis den vätska som behövs med en exakt volyminställning. Den inbyggda omkalibreringsmekanismen säkerställer reproducerbarhet.
  • Säker och enkel att använda: Förvara din bänk och andra enheter säkra med antidroppsystemet och återföring av vätska till flaskan efter användning. Den skjutbara volymjusteringen möjliggör enkel enhandsmanövrering och volymjustering.
  • Flexibel
  • Anpassningsbar till alla typer av vätska med en enkel kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,06
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 8655-5
Färg Vit, Blå
Densitet 2,2 g/cm³
Kanaler 1
Material Polypropen, ETFE, PTFE, FEP, Glas
Volym (metrisk) 10 ml
Visa Hold (Håll)
För användning med (applikation) Dispensering av flaska vätskor
För användning med (utrustning) Vätskor på flaska
Inkluderar Dispenser
Ökar 0.2 mL
Max. Tryck 600 mbar
Modell Dispensman
Typ av hals Rak
Precision ≤0,010
Kvantitet 1
Reproducerbarhet Ja
Form Stång med munstycke
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) <59 °F och >104 °F
Temperatur (metrisk) <15 °C och >40 °C
Viskositetsbetyg 500 mm² /s max
Volym (engelska) Reservoar 0,33 oz.
Garanti 1 år
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Antal per förpackning 1