Läs mer
Disperse Blue 106, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Blue 106 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O3S/c1-3-18(6-7-20)11-4-5-12(10(2)8-11)16-17-14-15-9-13(23-14)19(21)22/h4-5,8-9,20H,3,6-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 335.1052 |