missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Disperse Blue 56 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Blue 56 |
| CAS | 12217-79-7 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,5-Diaminochloro-4,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,5-Dihydroxy-4,8-diaminochloroanthraquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2O4/c15-4-3-7(19)10-11(12(4)17)14(21)9-6(18)2-1-5(16)8(9)13(10)20/h1-3,18-19H,16-17H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(N)c(Cl)cc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1,5-diamino-2-chloro-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.685 |
| Formel vikt | 304.025 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?