Läs mer
Disperse Orange 1 (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Orange 1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H |
| Formel vikt | 318.1117 |