Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dispers Orange 3, 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10503571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Unit Size:
50g
Product Code. Kvantitet unitSize
10503571 50 g 50g
1 options
Product Code. 10503571 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 201620500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 730-40-5 | C12H10N4O2 | 242.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Disperse orange 3
Smältpunkt 200.0°C
Namnnotering 65%
CAS 730-40-5
Analysprocentintervall 90%
Molekylformel C12H10N4O2
MDL-nummer MFCD00007856
Beilstein 16, 311
Synonym C.I. 11005
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, toluene
InChI-nyckel UNBOSJFEZZJZLR-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilin
Molekylvikt (g/mol) 242.238
PubChem CID 12896
ChEBI CHEBI:75648
Formel vikt 242.24
Procent renhet 65%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brunt till rött
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Disperse Orange 3
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.