missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disperse Polyester Dark Blue, 90%, TRC

Produktkod. 17920365
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17920365 10 mg
17902835 1 mg
17952385 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17920365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49346510MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56524-76-6
Molekylformel C16 H14 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone, Disperse Polyester Dark Blue
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthracene-9,10-dione
LEDER CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(NC)c3C(=O)c12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)15(21)12-8(18-2)4-6-10(20)14(12)16(13)22/h3-6,17-20H,1-2H3
Formel vikt 298.0954
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.