Läs mer
Disperse Red 60 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Red 60 |
| CAS | 17418-58-5 |
| Molekylformel | C20 H13 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO4/c21-18-15(25-11-6-2-1-3-7-11)10-14(22)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23/h1-10,22H,21H2 |
| LEDER | Nc1c(Oc2ccccc2)cc(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13 |
| IUPAC-namn | 1-amino-4-hydroxy-2-phenoxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.322 |
| Formel vikt | 331.084 |