Läs mer
Disperse Yellow 23 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Yellow 23 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O/c23-18-12-10-17(11-13-18)22-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,23H/b20-19+,22-21+ |
| Formel vikt | 302.1168 |