missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Disperse Yellow 49, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C.I. Disperse Yellow 49 |
| CAS | 54824-37-2 |
| Molekylformel | C21H22N4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | C.I. Disperse Yellow 49 (9CI, ACI), Artisil Brilliant Yellow 6GFL, Disperse Yellow 49, Foron Brilliant Yellow SE 6GFL, Disperse Yellow 49 surrogate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N4O2/c1-3-25(11-12-27-21(26)24-18-7-5-4-6-8-18)19-9-10-20(16(2)13-19)17(14-22)15-23/h4-10,13,17H,3,11-12H2,1-2H3,(H,24,26) |
| LEDER | CCN(CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1)C2=CC(=C(C=C2)C(C#N)C#N)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?