Läs mer
Disperse Yellow 64 (teknisk klass), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Disperse Yellow 64 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10BrNO3/c19-14-11-7-3-4-8-12(11)20-15(18(14)23)13-16(21)9-5-1-2-6-10(9)17(13)22/h1-8,13,23H |
| Formel vikt | 366.9844 |