Läs mer
Disperse Yellow 9 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Yellow 9 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O4/c13-8-1-3-9(4-2-8)14-11-6-5-10(15(17)18)7-12(11)16(19)20/h1-7,14H,13H2 |
| Formel vikt | 274.0702 |