Läs mer
IKA™ Dispergerande element
Produktkod. 10232731 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
10 ml till 1,5 l
50 ml till 2 l
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10232731 10 ml till 1,5 l 18 mm Varje
10400253 50 ml till 2 l 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10232731 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0000593400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18905.00 SEK
    15467.82 SEK / Paket med 1
    Save 3437.18 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Dispergerar emulsioner från 1 μm till 10 μm och suspensioner med 15 μm till 50 μm ultimat finhet. IKA™ Dispersing Element fungerar med vätskevolymer från 10 till 2000 ml och nedsänkningsdjup från 40 till 165 mm. Lämplig för lösningsmedel och kan steriliseras med vilken metod som helst.
  • Nedsänkningsdjup: 40 till 165 mm
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel: Ja
  • Max. temperatur: 180°C
  • Steriliseringsmetoder: Alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Hastighet 25,000 rpm
Partikelstorlek 1μm till 10 μm emulsioner, 15μm till 50 μm suspensioner
Volymintervall (metriskt) 10 ml till 1,5 l
Diameter (engelska) 0,7 tum
Diameter (metrisk) 18 mm
Längd (metrisk) skaft 194 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modell S 25N–18G
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Alla metoder