Beskrivning
- Nedsänkningsdjup: 40 till 165 mm
- Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
- Lämplig för lösningsmedel: Ja
- Max. temperatur: 180°C
- Steriliseringsmetoder: Alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Hastighet | 25,000 rpm |
| Partikelstorlek | 1μm till 10 μm emulsioner, 15μm till 50 μm suspensioner |
| Volymintervall (metriskt) | 50 ml till 2 l |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 194 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™ |
| Modell | S 25N–25G |
| Visa mer |