Läs mer
IKA™ Dispergerande element
Produktkod. p-6904087 Handla allt IKA Produkter
Volymintervall (metriskt):
10 ml till 1,5 l
50 ml till 2 l
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10232731
Brand: IKA™ 0000593400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergerar emulsioner från 1 μm till 10 μm och suspensioner med 15 μm till 50 μm ultimat finhet. IKA™ Dispersing Element fungerar med vätskevolymer från 10 till 2000 ml och nedsänkningsdjup från 40 till 165 mm. Lämplig för lösningsmedel och kan steriliseras med vilken metod som helst.
  • Nedsänkningsdjup: 40 till 165 mm
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel: Ja
  • Max. temperatur: 180°C
  • Steriliseringsmetoder: Alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Hastighet 25,000 rpm
Partikelstorlek 1μm till 10 μm emulsioner, 15μm till 50 μm suspensioner
Volymintervall (metriskt) 10 ml till 1,5 l
Diameter (engelska) 0,7 tum
Diameter (metrisk) 18 mm
Längd (metrisk) skaft 194 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modell S 25N–18G
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Alla metoder