Läs mer
VELP Scientifica™ Spridningsverktyg
Produktkod. 17861187 Handla allt Velp Produkter
Change view
Beskrivning:
Disperger för hög perifer hastighet
Disperser för hög volym
Ekologisk vävnadsspridare
Emulgerande dispergeringsverktyg
Fast-i-vätska dispergeringsverktyg
Fibrös provspridare
Spridningsverktyg
Spridningsverktyg för flera användningsområden
Samplingsvolym (metrisk):
0,2 till 50 ml
100 till 2500 ml
1000 till 4000 ml
50 till 2000 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Samplingsvolym (metrisk)
17861187 Spridningsverktyg 50 till 2000 ml
17891177 Spridningsverktyg för flera användningsområden 50 till 2000 ml
17881177 Fibrös provspridare 50 till 2000 ml
17821187 Disperser för hög volym 100 till 2500 ml
17811187 Disperger för hög perifer hastighet 100 till 2500 ml
17801187 Ekologisk vävnadsspridare 0,2 till 50 ml
17871187 Spridningsverktyg 100 till 2500 ml
17841187 Fast-i-vätska dispergeringsverktyg 1000 till 4000 ml
17851187 Emulgerande dispergeringsverktyg 50 till 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17861187 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer A00000464
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergeringsverktyg, lämpligt för emulsioner och suspensioner som kräver hög slutlig finhet.
PROV OCH APPLIKATIONER
  • Beredning av skumblandningar (glass, smör, margarin, glasyr) och bredbara krämer
  • Beredning av tablettbeläggningar
  • Beredning av farmaceutiska salvor och krämer
  • Beredning av kosmetiska produkter (läppbalsam, tvål, schampo, balsam, krämer, läppstift, mascara)
  • Beredning av pigment, bläck, färger
  • Beredning av biodiesel och dispergering av petroleumderivat (t.ex. asfalt)
Specifikationer
Produkttyp Spridningsverktyg
Samplingsvolym (metrisk) 50 till 2000 ml
Nedsänkningslängd 40 till 175 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bladmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Beskrivning Spridningsverktyg
Förpackningsmängd 1 st