Läs mer
Kinematica Dispergerande kärl
Produktkod. 15883744 Handla allt Kinematica Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Produktkod. 15883744
Brand: Kinematica 11051041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klöverbladets inre form avbryter effektivt flödet i radiell riktning och genererar ytterligare motverkande kraft.
  • Klöverblad inre form
  • Avbryter flödet i radiell riktning för att generera ytterligare motverkande krafter
  • Höga turbulenser maximerar blandnings- och dispersionseffektivitet
  • Minimerar bearbetningstid och energiuttag
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Storlek Tråd: GL45
Borrningsstorlek (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Modell GS 25KL2