Läs mer
CellPath Dispocut™ Disposable Cut-Up Boards
Produktkod. 12816653
Change view
Mått (L x B):
297 x 210 mm
Produktkod. Mått (L x B)
12816653 297 x 210 mm
1 options
Produktkod. 12816653 Leverantör CellPath Leverantörsnummer CGB040252A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1267.87 SEK
    1068.50 SEK / Paket med 24
    Save 199.37 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For routine and high risk specimens
  • Disposable by incineration
  • Manufactured from 3mm, three ply foam filled board for strength and rigidity
  • High degree of moisture resistance
Specifikationer
Produkttyp Dispocut Board White
Färg White
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Routine and high risk specimens
Mått (L x B) 297 x 210 mm