Läs mer
Buerkle™ DispoDipper, Engångsbruk, PP, Blå Transparent
BIOPHARMA
Produktkod. 15843954
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15843954 50 ml Icke-steril Paket med 20
15853954 50 ml Sterila Paket med 20
16369561 100 ml Icke-steril -
16379561 100 ml Sterila -
16389561 250 ml Icke-steril -
16274451 250 ml Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15843954 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53937000
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Provtagningsrör tillverkat i ett renrum speciellt utformat för engångsbruk. På grund av den blå färgen är den perfekt för användning inom livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin. Den är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet.
  • DispoDipper är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet
  • PP, blå transparent
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad med gammastrålar
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Skalad provrörsvolym i ml och oz.
  • Nedsänkningsdjup 270 mm
Disponibel, individuellt förpackad, renrum, lämplig för användning med mat, läckagetät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Beskrivning Tillverkning och individuell förpackning enligt renrumsklass 7
Stängningsmaterial Polypropen
Typ av handtag Stängt handtag
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Blå Transparent
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
För användning med (applikation) Speciellt utformad för engångsbruk. På grund av den blå färgen är den också perfekt för användning inom livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin. Lämplig för 2 tum. Trumöppningar och kan därför användas för provtagning av fat, behållare och andra behållare. Kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet.
För användning med (utrustning) 2 tum Trumöppningar på fat, behållare och andra behållare.
Höjd (metrisk) skål 98 mm
Längd (metrisk) 417 mm
Längd (metriskt) handtag 350 mm
Bredd (metrisk) skål 40 mm