Läs mer
Buerkle™ DispoDipper, Engångsbruk, PP, Blå Transparent
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- DispoDipper är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet
- PP, blå transparent
- Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad med gammastrålar
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
- Skalad provrörsvolym i ml och oz.
- Nedsänkningsdjup 270 mm
Disponibel, individuellt förpackad, renrum, lämplig för användning med mat, läckagetät
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagningsrör |
| Material | Polypropen |
| Stängningsmaterial | Polypropen, Blå Transparent |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |