Läs mer
Buerkle™ DispoDipper, Engångsbruk, PP, Blå Transparent
BIOPHARMA
Produktkod. 16379561
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
16379561 100 ml Sterila -
15843954 50 ml Icke-steril Paket med 20
15853954 50 ml Sterila Paket med 20
16369561 100 ml Icke-steril -
16389561 250 ml Icke-steril -
16274451 250 ml Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16379561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53937011
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagningsrör tillverkat i ett renrum speciellt utformat för engångsbruk. På grund av den blå färgen är den perfekt för användning inom livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin. Den är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet.
  • DispoDipper är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet
  • PP, blå transparent
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad med gammastrålar
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Skalad provrörsvolym i ml och oz.
  • Nedsänkningsdjup 270 mm
Disponibel, individuellt förpackad, renrum, lämplig för användning med mat, läckagetät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagningsrör
Material Polypropen
Stängningsmaterial Polypropen, Blå Transparent
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Färg Blått
För användning med (applikation) Mat
Kvantitet 1
Höjd (engelska) 16,04 tum.
Höjd (engelska) skål 3,86 tum.
Höjd (metrisk) 415 mm
Höjd (metrisk) skål 98 mm