Läs mer
Kartell™ Dispolab™ Mikropipettspetsar för engångsbruk
Produktkod. 10310755
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
1000 till 5000μ L
5 till 200μ L
Färg:
Blått
Gult
Neutral
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 10310755
Brand: Kartell™ 0096006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med hög klarhet och goda vattenavvisande egenskaper utformade för att hålla provretention i spetsen till ett minimum.
  • Tillverkad av ny kadmiumfri polypropen
  • Exakt centrering av öppningen i änden av spetsen garanterar tillförlitlig riktning av provet när det levereras
  • Förpackad i ställ; Lådor som innehåller ställ av polypropen med snäpplock
  • Behållare och spetsar autoklaverbara till +121 °C i 20 minuter
  • Systemet består av en stödplatta med en rad hål som innehåller rörspetsar
  • Designad för återanvändning av tomma rackade spetsar när väl rackade spetsar används
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 200μ L
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 5.1cm
Tipsstil Kon
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor
Produktlinje Dispolab