Description
- För fritt flytande pulver och småkorniga granulat
- Genomborrar behållare med en stadig spets
- Provet strömmar genom det öppna innerslangen direkt in i en behållare eller påse som hålls under
- Variabel provkvantitet
- Renrum tillverkat
- Sterila versioner steriliseras med gammastrålar
- Nominell bredd 14 mm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |