Läs mer
Buerkle™ DispoLance engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15591741 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15591741 300 mm Icke-steril Paket med 20
15521751 500 mm Sterila Paket med 20
15511751 500 mm Icke-steril Paket med 20
15501751 300 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15591741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935560
I lager
Används för att ta stora och små provkvantiteter direkt från påsar. De Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler är lämplig för friflytande pulver och småkorniga granulat. Den finns i sterila och icke-sterila varianter.
  • För fritt flytande pulver och småkorniga granulat
  • Genomborrar behållare med en stadig spets
  • Provet strömmar genom det öppna innerslangen direkt in i en behållare eller påse som hålls under
  • Variabel provkvantitet
  • Renrum tillverkat
  • Sterila versioner steriliseras med gammastrålar
  • Nominell bredd 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 300 mm