Läs mer
Buerkle™ DispoPicker engångsprovtagare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15551741 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15551741 60 ml 300 mm Icke-steril Paket med 20
15561741 60 ml 300 mm Sterila Paket med 20
15571741 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15581741 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15551741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935540
I lager
Prover pulver och småkorniga bulkmaterial. De Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler har en stängd spets för att förhindra provmaterial från att sippra tillbaka ut ur provlansen.
  • För pulver och småkorniga bulkmaterial
  • Stängd spets förhindrar provmaterial från att sippra tillbaka ut ur lansen
  • Idealisk för tvärsnittsprover
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
För användning med (applikation) Provtagning av pulver och småkornsbulkmaterial
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.