Läs mer
Buerkle™ DispoPicker engångsprovtagare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15561741 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15561741 60 ml 300 mm Sterila Paket med 20
15551741 60 ml 300 mm Icke-steril Paket med 20
15571741 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15581741 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15561741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935541
Beräknad leverans: 05-10-2026
Prover pulver och småkorniga bulkmaterial. De Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler har en stängd spets för att förhindra provmaterial från att sippra tillbaka ut ur provlansen.
  • För pulver och småkorniga bulkmaterial
  • Stängd spets förhindrar provmaterial från att sippra tillbaka ut ur lansen
  • Idealisk för tvärsnittsprover
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 300 mm