Beskrivning
- Avsedd för provtagning av lågviskösa medier
- Alla lagerprover kan erhållas när DispoPipetten förs in i en vätska när den är öppen
- Målpunktsprover erhålls genom att föra in när den är stängd och öppna DispoPipette vid provtagningspunkten
- Två öppningsstorlekar (2,5 och 5,5 mm) för olika viskositeter
- Renrum tillverkat
- Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |