Läs mer
Buerkle™ DispoPipette engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15521741 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
15521741 Icke-steril Paket med 20
15482985 Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15521741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935500
I lager
Prover media med låg viskositet. De Buerkle™ DispoPipette Disposable Sampler kan användas för att erhålla antingen ett helskiktsprov eller ett målpunktsprov. Finns i sterila och icke-sterila varianter.
  • Avsedd för provtagning av lågviskösa medier
  • Alla lagerprover kan erhållas när DispoPipetten förs in i en vätska när den är öppen
  • Målpunktsprover erhålls genom att föra in när den är stängd och öppna DispoPipette vid provtagningspunkten
  • Två öppningsstorlekar (2,5 och 5,5 mm) för olika viskositeter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 500 mm