Läs mer
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Icke-sterila handskar
Produktkod. 17833632 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
100 handskar/kartong
30 handskar/kartong
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Kvantitet
17833632 Liten 100 handskar/kartong
17893832 Liten 30 handskar/kartong
17813632 Intermediär 30 handskar/kartong
17893742 Betydande 100 handskar/kartong
17883832 Intermediär 100 handskar/kartong
17813832 Betydande 30 handskar/kartong
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17833632 Leverantör Ansell Leverantörsnummer S3027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.90 SEK
    76.85 SEK / 100 par
    Save 26.05 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Icke-sterila, syntetiska handskar är puderfria och rekommenderas för frekventa handskbyten.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certifierad
  • Tillverkad av sampolymermaterial (etenvinylacetatfilm)
  • Ger god taktil känslighet
  • Idealisk för personer med latex typ I-allergi
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
  • Kan även användas som handskfoder för ökat skydd
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Förpackade 30 eller 100 handskar per dispenser
  • För användning med korta undersökningsprocedurer med låg risk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-nummer, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Icke-sterila handskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 1,2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-HANDE-313900
Kvantitet 100 handskar/kartong
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm