Läs mer
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Icke-sterila handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
100 handskar/kartong
30 handskar/kartong
Beskrivning
- ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certifierad
- Tillverkad av sampolymermaterial (etenvinylacetatfilm)
- Ger god taktil känslighet
- Idealisk för personer med latex typ I-allergi
- Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
- Kan även användas som handskfoder för ökat skydd
- Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
- Förpackade 30 eller 100 handskar per dispenser
- För användning med korta undersökningsprocedurer med låg risk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-nummer, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Fingertjocklek (engelska) | 1,2 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.03 mm |
| Visa mer |